74886
Sodium 1-octanesulfonate solution
suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, concentrate, ampule
Synonim(y):
1-Octanesulfonic acid sodium salt
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Postać
liquid
jakość
LiChropur™
ampule
opakowanie
ampule of 25 mL
metody
ion pair chromatography: suitable
λ
in concentrate
absorpcja UV
λ: 210 nm Amax: 0.08
λ: 220 nm Amax: 0.05
λ: 230 nm Amax: 0.03
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
przydatność
corresponds to standard for RP gradient test
corresponds to standard for filter test
ciąg SMILES
[Na+].CCCCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-12(9,10)11;/h2-8H2,1H3,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
Klucz InChI
HRQDCDQDOPSGBR-UHFFFAOYSA-M
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Masz już ten produkt?