Merck
74593
Supelco
Obidoxime chloride
analytical standard
Synonim(y):
1,1′-(Oxydimethylene)bis(pyridinium-4-carbaldoxime) dichloride, Bis(4-formylpyridiniomethyl) ether dioxime, Toxogonin
Wybierz wielkość
25 MG
623,00 zł
623,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 MG
623,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H16Cl2N4O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
359.21
Beilstein:
4117377
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
623,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
zanieczyszczenia
≤1.0% water (calculated from elemental analysis)
Format
neat
ciąg SMILES
[Cl-].[Cl-].O\N=C\c1cc[n+](COC[n+]2ccc(cc2)\C=N\O)cc1
InChI
1S/C14H14N4O3.2ClH/c19-15-9-13-1-5-17(6-2-13)11-21-12-18-7-3-14(4-8-18)10-16-20;;/h1-10H,11-12H2;2*1H
Klucz InChI
ZIFJVJZWVSPZLE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Chlorek obidoksymu jest lekiem należącym do grupy oksymów.[1] Jest przydatny w leczeniu zatruć związkami fosforoorganicznymi (OP), ponieważ ma zdolność odwracania wiązania związków fosforoorganicznych z enzymem acetylocholinoesterazą (AChE).[2][3]
Zastosowanie
Chlorek obidoksymu może być stosowany jako wzorzec odniesienia do oznaczania obidoksymu we wstrzykiwaczu pozajelitowym przy użyciu wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC).[4]
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Działania biochem./fizjol.
Antidote for organophosphate nerve agent poisoning[5]
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Best Synthetic Methods: Organophosphorus (V) Chemistry (2014)
Handbook of Pesticide Toxicology, Two-Volume Set: Principles and Agents, Volume 1, 1(2) (2001)
Handbook of Toxicology of Chemical Warfare Agents (2015)
Simple high-performance liquid chromatographic method for determination of atropine and obidoxime in a parenteral injection device.
Journal of Chromatography A, 1057(1-2), 237-239 (2004)
Dietrich E Lorke et al.
Journal of applied toxicology : JAT, 39(11), 1506-1515 (2019-07-03)
Organophosphates, useful agents as pesticides, also represent a serious danger due to their high acute toxicity. There is indication that oximes, when administered before organophosphate exposure, can protect from these toxic effects. We have tested at equitoxic dosage (25% of