Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1310,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1310,00 zł
Nazwa produktu
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
mp
273 °C (dec.) (lit.)
solubility
0.5 M HCl: soluble
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
NC(Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)
InChI key
HNDVDQJCIGZPNO-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99% (TLC) | description ≥98% (TLC) | description ReagentPlus®, ≥99% (TLC) | description suitable for cell culture, meets EP, USP testing specifications, from non-animal source |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| technique(s) ligand binding assay: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| assay ≥99% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥99% (TLC) | assay 98.5-101.0% |
| solubility 0.5 M HCl: soluble | solubility 1 M HCl: soluble | solubility 0.5 M HCl: 50 mg/mL | solubility H2O: 50 mg/mL |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| mp 273 °C (dec.) (lit.) | mp 280 °C | mp 282 °C (dec.) (lit.) | mp 282 °C (dec.) (lit.) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?