Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 534,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2150,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H16N4O3 · 2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
359.21
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
534,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
HI-6, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 15 mg/mL (clear solution)
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Cl-].[Cl-].NC(=O)c1cc[n+](COC[n+]2ccccc2\C=N\O)cc1
InChI
1S/C14H14N4O3.2ClH/c15-14(19)12-4-7-17(8-5-12)10-21-11-18-6-2-1-3-13(18)9-16-20;;/h1-9H,10-11H2,(H-,15,19);2*1H
InChI key
QELSIJXWEROXOE-UHFFFAOYSA-N
General description
HI-6 functions as an antidote for treating intoxication caused by nerve agents. It acts as a potent drug in radiation protection and suppresses oxidative stress. HI-6 prevents the toxicity of the antineoplastic drug irinotecan.
Biochem/physiol Actions
HI-6 is an efficient oxime cholinesterase reactivator that is used as an antidote for organophosphates (Ops) exposure.
HI-6 is an efficient oxime cholinesterase reactivator.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: 15 mg/mL (clear solution) | solubility H2O: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?