Kluczowe dokumenty
PHR1668
Retinyl Propionate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Retinyl propionate, Vitamin A propionate
Wybierz wielkość
824,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
824,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
rodzina API
retinyl compounds
Formularz
liquid
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 1 g
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCC(=O)OC\C=C(C)\C=C\C=C(C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
InChI
1S/C23H34O2/c1-7-22(24)25-17-15-19(3)11-8-10-18(2)13-14-21-20(4)12-9-16-23(21,5)6/h8,10-11,13-15H,7,9,12,16-17H2,1-6H3/b11-8+,14-13+,18-10+,19-15+
Klucz InChI
SFRPDSKECHTFQA-ONOWFSFQSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Polecane produkty
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
262.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
128 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)