Przejdź do
87809
Retinyl propionate
≥98.0% (sum of isomers, HPLC), ~2500 U/mg
Synonim(y):
Vitamin A propionate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
452,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1280,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H34O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
342.51
NACRES:
NA.79
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
34058020
UNSPSC Code:
12352205
EC Number:
230-363-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2475675
452,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥98.0% (sum of isomers, HPLC)
form
liquid
specific activity
~2500 U/mg
contains
BHT as stabilizer
impurities
~5% cis-isomers
color
green-yellow to very dark green-yellow, yellow to very dark yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCC(=O)OC\C=C(C)\C=C\C=C(C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
InChI
1S/C23H34O2/c1-7-22(24)25-17-15-19(3)11-8-10-18(2)13-14-21-20(4)12-9-16-23(21,5)6/h8,10-11,13-15H,7,9,12,16-17H2,1-6H3/b11-8+,14-13+,18-10+,19-15+
InChI key
SFRPDSKECHTFQA-ONOWFSFQSA-N
General description
Retinal, retinol and retinoic acid are the aldehyde, alcohol and acid forms of vitamin A. The retinoids exist as many geometric isomers due to the unsaturated bonds in the aliphatic chain. Retinoids also exist as retinyl esters such as retinyl propionate, retinyl acetate and retinyl palmitate.
Application
Retinyl propionate has been used to determine its effects on performance, egg quality, serum and egg oxidative status and vitamin A levels in laying quails.
Biochem/physiol Actions
Retinyl esters provide pools of vitamin A that are converted into retinol and other retinoids as needed. Retinyl propionate is used in various formulations to control wrinkles.
Other Notes
1 international unit according to PH EUR II, 217 (1983)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
R3375R325017772
assay
≥98.0% (sum of isomers, HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
-
assay
≥95.0% (HPLC)
biological source
synthetic
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic
biological source
synthetic
form
liquid
form
oil
form
matrix dispersion
form
(Powder or Crystal with Lumps)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
green-yellow to very dark green-yellow, yellow to very dark yellow
color
yellow to orange
color
yellow
color
yellow to dark yellow
contains
BHT as stabilizer
contains
-
contains
-
contains
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Retinyl propionate
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
262.4 °F - closed cup
flash_point_c
128 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)