Kluczowe dokumenty
74316
Sodium 1-nonanesulfonate
suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, ≥99.0% (T)
Synonim(y):
1-Nonanesulfonic acid sodium salt
Wybierz wielkość
2580,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2580,00 zł
Polecane produkty
opis
anionic
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (T)
Formularz
powder
jakość
LiChropur™
masa cząsteczkowa
230.30 g/mol
metody
ion pair chromatography: suitable
mp
>300 °C (lit.)
λ
5 % in H2O
absorpcja UV
λ: 210 nm Amax: 0.05
λ: 220 nm Amax: 0.03
λ: 230 nm Amax: 0.02
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
przydatność
corresponds to standard for RP gradient test
corresponds to standard for filter test
ciąg SMILES
[Na+].CCCCCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C9H20O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-13(10,11)12;/h2-9H2,1H3,(H,10,11,12);/q;+1/p-1
Klucz InChI
RUYRDULZOKULPK-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
Sodium 1-nonanesulfonate may also be used as an ion-pair reagent in liquid chromatography analysis of guanidino compounds in serum using a porous graphite carbon column.[2]
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)