Podłoże CGB Agar jest zalecane do różnicowania Cryptococcus neoformans var. neoformans i Cryptococcus gattii .
Uwaga dotycząca przygotowania
Zawiesić 32,11 g w 1000 ml wody destylowanej. Podgrzać do wrzenia w celu całkowitego rozpuszczenia pożywki. Sterylizować w autoklawie pod ciśnieniem 15 funtów (121°C) przez 15 minut. Dobrze wymieszać i użyć zgodnie z życzeniem.
Przypis
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs. The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informacje prawne
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany