Merck
71638
Sigma-Aldrich
di-Sodium hydrogen phosphate dihydrate
puriss. p.a., ≥99.0% (T)
Synonim(y):
sec-Sodium phosphate, Disodium hydrogen phosphate dihydrate, Disodium phosphate, Sodium phosphate dibasic dihydrate
About This Item
Wzór liniowy:
Na2HPO4 · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.99
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
klasa czystości
puriss. p.a.
Próba
≥99.0% (T)
zanieczyszczenia
≤0.001% total nitrogen (N)
pH
8.9-9.2 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
ślady kationów
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
ciąg SMILES
O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.2H2O/c;;1-5(2,3)4;;/h;;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q2*+1;;;/p-2
Klucz InChI
KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)