Kluczowe dokumenty
695084
Acetic acid
glacial, ≥99.85%
Synonim(y):
Glacial acetic acid
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
2.07 (vs air)
Próba
≥99.85%
temp. samozapłonu
800 °F
granice wybuchowości
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
zanieczyszczenia
≤0.0050% Nonvolatile matter
≤0.050% Formic acid
≤0.150% water
≤5 ppm Acetaldehyde
kolor
APHA: ≤5
współczynnik refrakcji
n20/D 1.371 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
temp. przejścia
freezing point ≥16.35 °C
gęstość
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤1 ppm
sulfate (SO42-): ≤1 ppm
ślady kationów
Fe: ≤0.50 ppm
heavy metals: ≤0.5 ppm
ciąg SMILES
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
Klucz InChI
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
102.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
39 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?