Kluczowe dokumenty
69369
3-Methylmalic acid
≥95.0% (HPLC)
Synonim(y):
β-Methylmalic acid, (±)-2-Hydroxy-3-methylbutandioic acid, 2-Hydroxy-3-methylsuccinic acid
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95.0% (HPLC)
Zastosowanie
clinical testing
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(C(C)C(O)C(O)=O)=O
InChI
1S/C5H8O5/c1-2(4(7)8)3(6)5(9)10/h2-3,6H,1H3,(H,7,8)(H,9,10)
Klucz InChI
NPYQJIHHTGFBLN-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)