Kluczowe dokumenty
69193
Methyl nicotinate
analytical standard
Synonim(y):
Nicotinic acid methyl ester
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
kolor
white to off-white
tw
204 °C (lit.)
mp
39-42 °C
42-44 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: 10%, clear to very faintly turbid, colorless
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
ciąg SMILES
COC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C7H7NO2/c1-10-7(9)6-3-2-4-8-5-6/h2-5H,1H3
Klucz InChI
YNBADRVTZLEFNH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?