Kluczowe dokumenty
46951-U
trans-9,12-Octadecadienoic acid methyl ester
certified reference material, 10 mg/mL in heptane
Wybierz wielkość
229,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
229,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
Próba
99.9% (chromatography)
Formularz
liquid
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 1 mL
stężenie
10 mg/mL in heptane
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
food and beverages
Format
single component solution
grupa funkcyjna
ester (methyl)
temp. przechowywania
-10 to -25°C
ciąg SMILES
O(C)C(=O)CCCCCCC\C=C\C\C=C\CCCCC
InChI
1S/C19H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h7-8,10-11H,3-6,9,12-18H2,1-2H3/b8-7+,11-10+
Klucz InChI
WTTJVINHCBCLGX-ZDVGBALWSA-N
Zastosowanie
Inne uwagi
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
24.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-4.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)