Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2510,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C41H80O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
653.07
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
MDL number:
2510,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
food and beverages
format
neat
functional group
ester
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C41H80O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-40(43)45-37-39(42)38-46-41(44)36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h39,42H,3-38H2,1-2H3
InChI key
VSZCJVIEISRCQF-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
1,3-Dinonadecanoin has been used as a lipid standard in the quantification of phospholipids from dairy products using solid-phase extraction followed by high-performance liquid chromatography (HPLC) with UV or evaporative light scattering detector (ELSD).
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Determination of phospholipids in dairy products by SPE/HPLC/ELSD.
Avalli A and Contarini G
Journal of Chromatography A, 1071(1-2), 185-190 (2005)
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 68633-25MG | 04061835561063 |