Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1.5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2100,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2100,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
mineral oil
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
General description
Application
Also, for use with USP monograph such as:
- Light Mineral Oil
- Mineral Oil, Rectal
- Topical Light Mineral Oil
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| API family mineral oil | API family castor oil | API family corn oil | API family methyl salicylate |
signalword
Danger
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
419.0 °F - closed cup
flash_point_c
215 °C - closed cup
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Asp. Tox. 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?