Przejdź do
64001BC
MVP ICON® Kontrole pozytywne
BioControl, ATP Positive Control
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 vials
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
747,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41112601
Manufacturer/tradename:
BioControl Systems 64001-25, MVP ICON®
Application(s):
food and beverages
Storage temp.:
2-8°C
747,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
MVP ICON®
form
lyophilized (Adenosine triphosphate (ATP))
packaging
box of 25 tests
manufacturer/tradename
BioControl Systems 64001-25, MVP ICON®
storage condition
protect from light (MUST be stored in the closed foil pouch)
suitability
suitable for luminescence
application(s)
food and beverages
compatibility
for use with MVP ICON instrument
storage temp.
2-8°C
General description
Kontrola pozytywna MVP ICON ATP zapewnia próbkę, która daje pozytywny wynik ATP podczas testu w systemie MVP ICON.
Application
Bioluminescencja ATP
Testowanie ATP, Przetwarzanie żywności, Monitorowanie HACCP, Warunki sanitarne
Zaleca się, aby kontrole pozytywne ATP były przeprowadzane co drugi dzień użytkowania i włączone do ogólnego programu kontroli jakości, który monitoruje i śledzi wyniki systemu MVP ICON przez dłuższy okres czasu.
Biochem/physiol Actions
Wykrywanie ATP za pomocą bioluminescencji jest dobrze znanym i szeroko stosowanym wskaźnikiem higieny powierzchni i skuteczności czyszczenia w przetwórstwie żywności. Kontrola wizualna nie jest odpowiednią krytyczną kontrolą higieny powierzchni, a długi czas oczekiwania na wynik metod badań mikrobiologicznych (od 2 do 7 dni) sprawia, że są one nieskuteczne w monitorowaniu higieny. Wykrywanie ATP za pomocą MVP ICON zapewnia wyniki w ciągu 10 sekund, umożliwiając natychmiastowe podejmowanie decyzji "idź / nie idź" przed rozpoczęciem przetwarzania i pozwala na natychmiastowe podjęcie działań naprawczych, gdy jest to konieczne. ATP to cząsteczka, która znajduje się we wszystkich żywych komórkach, w tym: bakteriach, drożdżach, pleśni i wszelkiej materii organicznej. Po czyszczeniu i/lub dezynfekcji sprzęt do przetwarzania żywności i środowisko zakładu są testowane na obecność ATP. Jeśli czyszczenie/odkażanie było skuteczne, poziom ATP powinien być niski.
Other Notes
Twenty-five (25) sealed glass vials containing approximately 1 x 10-13 moles of lyophilized Adenosine triphosphate (ATP).
Legal Information
MVP ICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
64003BC64004BC78300BC
manufacturer/tradename
BioControl Systems 64001-25, MVP ICON®
manufacturer/tradename
MVP ICON®
manufacturer/tradename
MVP ICON® 64004-100
manufacturer/tradename
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki & Cennik
  • Lightning MVP ICON ATP Positive Control
    Karta charakterystyki
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)