Kluczowe dokumenty
64004BC
MVP ICON® Liquid Sampling Device
BioControl, ATP Liquid Sampling Swab for HACCP Management
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
linia produktu
MVP ICON®
Formularz
liquid
opakowanie
box of 100 ea
producent / nazwa handlowa
MVP ICON® 64004-100
Zastosowanie
food and beverages
water monitoring
kompatybilność
for use with MVP ICON instrument
metoda wykrywania
bioluminescent
temp. przechowywania
room temp
Opis ogólny
Cechy i korzyści
The MVP ICON ATP Liquid Sampling Device allows users to quickly collect and measure ATP content of liquid samples, such as CIP rinse water, directly from their source without pipetting or use of a sampling container.
Increased Accuracy and Repeatability
Upon activation, the proprietary test reagent flows through the hollow sampling device shaft to evenly wash ATP off sampling tip into bottom of the collection tube, ensuring a high degree of accuracy. The light output of the reagent solution is measured, not the solid device surface, ensuring a high degree of repeatability.
Convenient Storage
Store sampling devices at room temperature – no refrigeration needed; saving precious refrigeration space for other necessities.
Przydatność
Zasada
Metoda testowania
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Media fill tests for beverages ensure that the filling line is not contaminated with spoilage bacteria, yeasts, or molds, during the production of low-acid aseptic beverages.
Powiązane treści
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.