Przejdź do
78131BC
MVP ICON® Bateria (tylko wersja 78300)
for use with MVP ICON® (78300BC)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
231,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
26111710
NACRES:
NA.28
231,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
MVP ICON®
manufacturer/tradename
MVP ICON®
application(s)
food and beverages
compatibility
for use with MVP ICON® (78300BC)
storage temp.
room temp
Legal Information
MVP ICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
78081BC78007BC78080BC
description
for use with MVP ICON® (78300BC)
description
for use with MVP ICON® instrument
description
BioControl®, for use with MVP ICON® instruments (78002 version)
description
for use with MVP ICON® instrument
compatibility
for use with MVP ICON® (78300BC)
compatibility
for use with MVP ICON® instrument
compatibility
MVP ICON® for 78002 ICON
compatibility
for use with MVP ICON® instrument
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
room temp
product line
MVP ICON®
product line
MVP ICON®
product line
MVP ICON®
product line
MVP ICON®
manufacturer/tradename
MVP ICON®
manufacturer/tradename
MVP ICON®
manufacturer/tradename
MVP ICON®
manufacturer/tradename
MVP ICON®
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)