Przejdź do
78080BC
MVP ICON® Kabel USB
for use with MVP ICON® instrument
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
182,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116500
NACRES:
NA.28
182,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
MVP ICON®
manufacturer/tradename
MVP ICON®
application(s)
food and beverages
compatibility
for use with MVP ICON® instrument
storage temp.
room temp
Legal Information
MVP ICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
78081BCPHCCCABLE78131BC
compatibility
for use with MVP ICON® instrument
compatibility
for use with MVP ICON® instrument
compatibility
-
compatibility
for use with MVP ICON® (78300BC)
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
no temp limit
storage temp.
room temp
manufacturer/tradename
MVP ICON®
manufacturer/tradename
MVP ICON®
manufacturer/tradename
Scepter
manufacturer/tradename
MVP ICON®
product line
MVP ICON®
product line
MVP ICON®
product line
-
product line
MVP ICON®
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
-
application(s)
food and beverages
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)