Przejdź do
78088BC
MVP ICON® Sonda pH/temperatury
BioControl, pH Monitoring for HACCP Management
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5010,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.79
UNSPSC Code:
41122409
5010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
MVP ICON®
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
MVP ICON®
application(s)
food and beverages
compatibility
for use with MVP ICON instrument
storage temp.
room temp
General description
Sonda pH/temperatury MVP ICON jest półprzewodnikiem przeznaczonym do ogólnego pomiaru pH cieczy lub substancji półstałych w zakresie od 0 do 14 pH. Jednocześnie można wykonywać pomiary temperatury w zakresie od 0 do 80 °C
.
Application
Monitorowanie poziomu pH podczas procesu produkcji żywności jest istotnym krokiem w produkcji żywności wysokiej jakości. Prawidłowe pH nie tylko wpływa na estetykę i jakość produktu, ale utrzymanie właściwego poziomu pH ma również kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa żywności. Możliwość jednoczesnego pomiaru pH i temperatury pozwala na zwiększenie wydajności w zakładzie.
Przetwarzanie żywności, monitorowanie HACCP, warunki sanitarne
pH, temperatura
Biochem/physiol Actions
Sonda wyposażona jest w układ referencyjny srebra / chlorku srebra / chlorku potasu oraz termistor z automatyczną kompensacją temperatury. Element półprzewodnikowy wbudowany w przyrząd MVP ICON kontroluje ten element czujnikowy.
Features and Benefits
Technologia sondy
Sonda pH/temperatury MVP ICON jest wyposażona w półprzewodnikowy czujnik pH ISFET (Ion Sensitive Field Effect Transistor) - najbardziej wydajną dostępną technologię pomiaru pH.
Zwiększona wydajność
Sonda mierzy pH i temperaturę jednocześnie, co zwiększa jej wydajność. Zaawansowane algorytmy pozwalają na automatyczną kompensację temperatury odczytów pH w całym zakresie.
Wytrzymałość
Wytrzymała, nieszklana konstrukcja pozwala na stosowanie sondy w całym zakładzie i w laboratorium.
Other Notes
  • Windows 7 lub Windows 10
  • Minimalne zapotrzebowanie na pamięć 512 MB; zalecane co najmniej 1 GB lub więcej pamięci RAM
  • Co najmniej 16 GB miejsca na dysku twardym
  • Rozdzielczość wideo WXGA 1280 x 800 lub lepsza
  • Mysz lub inne urządzenie wskazujące
  • Jeden dostępny port USB
  • Adobe Acrobat Reader lub podobna przeglądarka plików PDF
  • Drukarka (opcjonalnie)
Dokładnie wyczyść sondę wodą, szczoteczką z miękkim włosiem (w zestawie) i łagodnym roztworem detergentu. Przepłukać wodą dejonizowaną. Pozostaw 1-2 krople wody dejonizowanej w czarnej nasadce ochronnej lub przezroczystej rurce ochronnej, a następnie przykryj końcówkę sondy, aby zapobiec odwodnieniu elektrody odniesienia i umożliwić szybsze uruchomienie.
One MVP ICON pH/Temperature Probe
Legal Information
MVP ICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
78087BC78089BC64004BC
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
water monitoring
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 unit
packaging
box of 100 ea
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
room temp
product line
MVP ICON®
product line
MVP ICON®
product line
MVP ICON®
product line
MVP ICON®
compatibility
for use with MVP ICON instrument
compatibility
for use with MVP ICON instrument
compatibility
for use with MVP ICON instrument
compatibility
for use with MVP ICON instrument
manufacturer/tradename
MVP ICON®
manufacturer/tradename
MVP ICON®
manufacturer/tradename
MVP ICON®
manufacturer/tradename
MVP ICON® 64004-100
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
78088-0004061838512833
7617304065265648738
7617404065265648745
7617204065265648721