Kluczowe dokumenty
63850
Supelco
Boswellic acid, mixture of α and β
analytical standard
Synonim(y):
Mixture of 3α-hydroxyolean-12-en-24-oic acid and 3α-hydroxyurs-12-en-24-oic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H48O3
Masa cząsteczkowa:
456.70
Kod UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥95.0% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
food and beverages
format
neat
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)