Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Quality Segment
assay
≥97%
form
liquid crystal
optical activity
[α]20/D −15.0°, c = 2 in chloroform
mp
148-150 °C (lit.)
SMILES string
O=C(O[C@@H]1CC2=CC[C@]3([H])[C@@](CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4([H])[C@H](C)CCCC(C)C)([H])[C@@]2(C)CC1)C5=CC=CC=C5
InChI
1S/C34H50O2/c1-23(2)10-9-11-24(3)29-16-17-30-28-15-14-26-22-27(36-32(35)25-12-7-6-8-13-25)18-20-33(26,4)31(28)19-21-34(29,30)5/h6-8,12-14,23-24,27-31H,9-11,15-22H2,1-5H3/t24-,27+,28+,29-,30+,31+,33+,34-/m1/s1
InChI key
UVZUFUGNHDDLRQ-LLHZKFLPSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97% | description - | description cholest-5-en-3β-yl heptadecanoate, methylene chloride solution | description Avanti Research™ - A Croda Brand 810250C |
| assay ≥97% | assay - | assay >99% (TLC) | assay >99% (TLC) |
| form liquid crystal | form liquid crystal | form methylene chloride solution | form liquid |
| mp 148-150 °C (lit.) | mp - | mp - | mp - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
| optical activity [α]20/D −15.0°, c = 2 in chloroform | optical activity [α]27/D −22°, c = 2 in chloroform | optical activity - | optical activity - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?