63011BC
Supplement A, SimPlate®
BioControl, For use with SimPlate Total Plate Count and Yeast & Mold
About This Item
Polecane produkty
Materiały
plastic vial (containing dehydrated culture media)
Postać
liquid
okres trwałości
6‑36 mo.
producent / nazwa handlowa
BioControl Systems 63011-200
Zastosowanie
food and beverages
kompatybilność
for use with SimPlate (66002BC)
for use with SimPlate (66003BC)
for use with SimPlate (66004BC)
for use with SimPlate (66007BC)
for use with SimPlate (66009BC)
temp. przechowywania
2-8°C
przydatność
molds
yeasts
Opis ogólny
Zastosowanie
Komponenty
Inne uwagi
Informacje prawne
wymagane, ale niedostarczone
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Masz już ten produkt?