Przejdź do
66004BC
SimPlate® Drożdże i pleśń
BioControl, Quantitative results for yeast and mold from food and environmental samples
Synonim(y):
Y&M
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106200
Material:
plastic vial (containing dehydrated culture media)
Suitability:
molds, yeasts
Feature:
fluorescent indicator
Produkt 66004BC nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
plastic vial (containing dehydrated culture media)
size
100 tests, 500 tests
product line
SimPlate
form
dry powder
shelf life
3‑18 mo.
feature
fluorescent indicator
packaging
container of 100
manufacturer/tradename
BioControl Systems 66004-100, BioControl Systems 66004-500
storage condition
dry media
application(s)
food and beverages
compatibility
for use with SimPlate (65009BC)
storage temp.
room temp
suitability
molds, yeasts
General description
Metoda SimPlate dla drożdży i pleśni (YM) jest stosowana do wykrywania i ilościowego oznaczania drożdży i pleśni w żywności. Mieszanina pożywki i próbki jest dozowana do urządzenia SimPlate i inkubowana. Całkowita liczba drożdży i pleśni jest określana przez zliczenie fluorescencyjnych studzienek
i odniesienie do tabeli konwersji SimPlate. Urządzenie SimPlate jest pakowane oddzielnie.
Application
Binary Detection Technology®
Features and Benefits
  • Opatentowane pożywki chromogeniczne i opatentowane urządzenie do posiewu z dołkami izolacyjnymi zapewniają łatwe do policzenia wyniki i eliminują problemy zwykle związane z przerostem pleśni.
  • Podczas gdy inne metody wymagają powielania próbek, SimPlate został zatwierdzony do dostarczania równoważnych wyników przy użyciu tylko jednej płytki. W połączeniu z redukcją niezbędnych rozcieńczeń próbek, możliwą dzięki szerokiemu zakresowi zliczania na płytce (1-738), SimPlate zmniejsza liczbę testów wymaganych dla każdej próbki, pomagając obniżyć ogólne koszty testów.
Other Notes
Wymagane do użycia: SimPlate Device (65009BC), Zalecane do użycia: Suplement A (63011BC)
2 packages of 50 single-test vials (66004-100), or 1 package of 50 multi-test (10 tests/vial) vials (66004-500)
Legal Information
Binary Detection Technology is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SimPlate is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki & Cennik
  • SimPlate Yeast & Mold (YM) Single Dose Fill, Irradiated, 100 test
    Karta charakterystyki
  • SimPlate Yeast & Mold (Y&M) Multi Dose, Pre-Irradiated, 500 test
    Karta charakterystyki
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Do we need to autoclave simplate and its culture medium before using?
    1 answer
    1. There is no need to autoclave Simplate and/or dehydrated medium.
      For the reconstitution of the medium: resuspend powdered medium with sterile deionized water.
      (User guide is available in document section of the product page).