Przejdź do
66007BC
SimPlate® Drożdże i pleśń CI
BioControl, Quantitative results for yeast and mold from food and environmental samples in just 56-72 hours
SimPlate® Yeast & Mold CI
Synonim(y):
Y&M-CI (wskaźnik koloru)
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106200
NACRES:
NA.74
Material:
plastic vial (containing dehydrated culture media)
Suitability:
molds, yeasts
Feature:
fluorescent indicator
Produkt 66007BC nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
plastic vial (containing dehydrated culture media)
size
100 tests, 500 tests
agency
AOAC® OMA, MicroVal
product line
SimPlate
form
dry powder
shelf life
6‑18 mo.
feature
fluorescent indicator
packaging
container of 100
manufacturer/tradename
BioControl Systems 66007-100, BioControl Systems 66007-500
storage condition
dry media
application(s)
food and beverages
compatibility
for use with SimPlate (65009BC)
storage temp.
room temp
suitability
molds, yeasts
General description
Metoda SimPlate for Yeast and Mold Color Indicator (Y&M-CI) służy do wykrywania i ilościowego oznaczania drożdży i pleśni w żywności. Opiera się na technologii wykrywania binarnego (BDT), która utożsamia obecność drożdży i pleśni z obecnością zmiany koloru w pożywce. Mieszanina pożywki i próbki jest dozowana do urządzenia SimPlate i inkubowana przez co najmniej 56 godzin. Pożywka zmienia kolor w obecności drożdży i/lub pleśni. Liczbę drożdży i pleśni określa się poprzez zliczenie dołków ze zmienionym kolorem i odniesienie do tabeli konwersji SimPlate. Urządzenie SimPlate jest pakowane oddzielnie.
Application
Binary Detection Technology®
Oficjalna metoda AOAC 2002.11
Features and Benefits
  • Opatentowane pożywki chromogeniczne i opatentowane urządzenie do posiewu z dołkami izolacyjnymi zapewniają łatwe do policzenia wyniki i eliminują problemy zwykle związane z przerostem pleśni.
  • Podczas gdy inne metody wymagają powielania próbek, SimPlate został zatwierdzony do dostarczania równoważnych wyników przy użyciu tylko jednej płytki. W połączeniu z redukcją niezbędnych rozcieńczeń próbek, możliwą dzięki szerokiemu zakresowi zliczania na płytce (1-738), SimPlate zmniejsza liczbę testów wymaganych dla każdej próbki, pomagając obniżyć ogólne koszty testów.
Other Notes
Wymagane do użycia: SimPlate Device (65009BC), Zalecane do użycia: Suplement A (63011BC)
2 packages of 50 single-test vials (66007-100), or 1 package of 50 multi-test (10 tests/vial) vials (66007-500)
Legal Information
AOAC is a registered trademark of AOAC International
Binary Detection Technology is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SimPlate is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
66004BC66009BC66008BC
feature
fluorescent indicator
feature
fluorescent indicator
feature
fluorescent indicator
feature
fluorescent indicator
manufacturer/tradename
BioControl Systems 66007-100, BioControl Systems 66007-500
manufacturer/tradename
BioControl Systems 66004-100, BioControl Systems 66004-500
manufacturer/tradename
BioControl Systems 66009-100
manufacturer/tradename
BioControl Systems 66008-100, BioControl Systems 66008-500
material
plastic vial (containing dehydrated culture media)
material
plastic vial (containing dehydrated culture media)
material
plastic vial (containing dehydrated culture media)
material
plastic vial (containing dehydrated culture media)
suitability
molds, yeasts
suitability
molds, yeasts
suitability
enterobacteriaceae
suitability
coliforms: Escherichia coli
packaging
container of 100
packaging
container of 100
packaging
container of 100
packaging
container of 100
shelf life
6‑18 mo.
shelf life
3‑18 mo.
shelf life
6‑18 mo.
shelf life
6‑18 mo.
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki & Cennik
  • SimPlate Yeast & Mold-Color Indicator (Y&M-CI) Single Dose Fill, Irradiated, 100 test
    Karta charakterystyki
  • SimPlate Yeast & Mold-Color Indicator (Y&M-CI) Multi Dose Fill, Irradiated, 500 test
    Karta charakterystyki
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Active Filters
  1. Eau Claire, WI
    • Reviews 2
    • Vote 1
    5 out of 5 stars.
    Simplate CI standardized methods.
    Excellent for cloudy samples where pour plate method is not easily countable. With the color change, the method can be validated from 10-100cfu accurately even though it is normally for statistical sampling. Don't forget to check the color in the drain-off sponge. You may have to micropipette your sample into the wells. Millipore really doesn't know the gem they have found in Biocontrol.
    Helpful?