Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
40 tests | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1550,00 zł |
Informacje o tej pozycji
pathogen testing
1550,00 zł
Nazwa produktu
VIP® Gold EHEC, BioControl, Lateral flow test for detection of E. coli O157:H7 in food and environmental samples
agency
AOAC® (OMA), Health Canada
product line
VIP®
form
solid
shelf life
6‑12 mo.
packaging
pkg of 40
manufacturer/tradename
BioControl Systems 60036-40, VIP®
storage condition
dry at room temperature
technique(s)
lateral flow assay: suitable, microbe id | immunological: suitable
input
food(s)
application(s)
food and beverages
pathogen testing
storage temp.
room temp
suitability
Escherichia coli, enterovirulent E. coli (EEC)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- Zatwierdzony dla szerokiej gamy matryc, w tym surowej wołowiny, produktów, soków owocowych i innych. Zharmonizowany protokół wzbogacania z BioControl GDS dla testów E. coli O157: H7 i genów toksyny Shiga, umożliwiający łatwą weryfikację wyników testu w oparciu o PCR z tej samej wzbogaconej próbki. Zatwierdzony do testowania 375 g złożonych próbek surowego mięsa wołowego i mielonej wołowiny.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| suitability Escherichia coli, enterovirulent E. coli (EEC) | suitability Salmonella spp. | suitability Listeria spp. | suitability Escherichia coli (O157:H7) |
| manufacturer/tradename BioControl Systems 60036-40, VIP® | manufacturer/tradename BioControl Systems 60038-40, VIP® | manufacturer/tradename BioControl Systems 60037-40, VIP® | manufacturer/tradename BioControl Systems 71007-100 |
| input food(s) | input food(s) | input food(s) | input - |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages |
| technique(s) lateral flow assay: suitable, microbe id | immunological: suitable | technique(s) lateral flow assay: suitable, microbe id | immunological: suitable | technique(s) lateral flow assay: suitable, microbe id | immunological: suitable | technique(s) PCR: suitable |
| agency AOAC® (OMA), Health Canada | agency AOAC® (OMA), AOAC® (PTM) | agency AOAC® (OMA), AOAC® (PTM), Health Canada | agency Immunomagnetic Separation (IMS), AOAC® (OMA), AOAC® (PTM), Health Canada, MicroVal |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Flam. Sol. 1
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?