Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 test | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3870,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3870,00 zł
material
plastic vial (containing dehydrated culture media)
size
100 tests
form
dry powder
shelf life
6‑18 mo.
feature
fluorescent indicator
packaging
container of 100
manufacturer/tradename
BioControl Systems 66006-100
storage condition
dry media
application(s)
food and beverages
compatibility
for use with SimPlate (65009BC)
storage temp.
room temp
suitability
Campylobacter spp.
General description
Application
Features and Benefits
- Opatentowane podłoże chromogenne i opatentowane urządzenie do posiewu ze studzienkami izolacyjnymi łączą się w celu uzyskania łatwych do policzenia wyników w ciągu zaledwie 48 godzin.
- Podczas gdy tradycyjna metoda referencyjna z płytkami agarowymi wymaga użycia 4 płytek agarowych Campy CEFEX do analizy 1 ml próbki, SimPlate Campylobacter został zwalidowany, aby zapewnić równoważne wyniki przy użyciu tylko jednej płytki. W połączeniu z redukcją niezbędnych rozcieńczeń próbki, możliwą dzięki szerokiemu zakresowi zliczania płytki (1-738), SimPlate zmniejsza liczbę testów wymaganych dla każdej próbki, pomagając obniżyć ogólne koszty testów.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename BioControl Systems 66006-100 | manufacturer/tradename BioControl Systems 66009-100 | manufacturer/tradename BioControl Systems 66008-100, BioControl Systems 66008-500 | manufacturer/tradename BioControl Systems 66004-100, BioControl Systems 66004-500 |
| material plastic vial (containing dehydrated culture media) | material plastic vial (containing dehydrated culture media) | material plastic vial (containing dehydrated culture media) | material plastic vial (containing dehydrated culture media) |
| feature fluorescent indicator | feature fluorescent indicator | feature fluorescent indicator | feature fluorescent indicator |
| suitability Campylobacter spp. | suitability enterobacteriaceae | suitability coliforms: Escherichia coli | suitability molds, yeasts |
| packaging container of 100 | packaging container of 100 | packaging container of 100 | packaging container of 100 |
| form dry powder | form dry powder | form dry powder | form dry powder |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?