SimPlate® Total Coliform & E. coli CI, Cat # 66008 is AOAC official method not EP.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 test | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1750,00 zł |
500 test | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5840,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1750,00 zł
material
plastic vial (containing dehydrated culture media)
size
100 tests, 500 tests
agency
AOAC® OMA
product line
SimPlate
form
dry powder
shelf life
6‑18 mo.
feature
fluorescent indicator
packaging
container of 100
manufacturer/tradename
BioControl Systems 66008-100, BioControl Systems 66008-500
storage condition
dry media
application(s)
food and beverages
compatibility
for use with SimPlate (65009BC)
storage temp.
room temp
suitability
coliforms: Escherichia coli
General description
Application
Features and Benefits
- Wyniki ogólnej liczby bakterii coli i E. coli są dostępne z jednej płytki. Opatentowane pożywki chromogenne i opatentowane urządzenie do płytkowania ze studzienkami izolacyjnymi zapewniają łatwe zliczanie wyników. Ponieważ wyniki nie zależą od tworzenia się gazu, wyniki są łatwiejsze do interpretacji niż w przypadku metod opartych na probówkach lub błonach.
- Podczas gdy inne metody posiewu wymagają podwójnego posiewu próbek, a standardowa metoda MPN wymaga wielu rozcieńczeń i co najmniej dziewięciu probówek z pożywką, SimPlate został zatwierdzony, aby zapewnić równoważne wyniki przy użyciu tylko jednej płytki. W połączeniu z redukcją niezbędnych rozcieńczeń próbek, możliwą dzięki szerokiemu zakresowi zliczania płytki (1-738), SimPlate zmniejsza objętość pożywki i liczbę testów wymaganych dla każdej próbki, pomagając obniżyć ogólne koszty testów.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description BioControl, Quantitative results for Coliforms and E. coli from food and environmental samples in just 24 hours | description BioControl, Quantitative results for Enterobacteriaceae from food and environmental samples in just 24 hours | description BioControl, Quantitative results for total aerobic bacteria from food and environmental samples in just 24 hours | description BioControl, Detection and quantification of Campylobacter coli and Campylobacter jejuni in poultry rinses and meat |
| feature fluorescent indicator | feature fluorescent indicator | feature fluorescent indicator | feature fluorescent indicator |
| manufacturer/tradename BioControl Systems 66008-100, BioControl Systems 66008-500 | manufacturer/tradename BioControl Systems 66009-100 | manufacturer/tradename BioControl Systems 66003-100, BioControl Systems 66003-500 | manufacturer/tradename BioControl Systems 66006-100 |
| material plastic vial (containing dehydrated culture media) | material plastic vial (containing dehydrated culture media) | material plastic vial (containing dehydrated culture media) | material plastic vial (containing dehydrated culture media) |
| suitability coliforms: Escherichia coli | suitability enterobacteriaceae | suitability - | suitability Campylobacter spp. |
| packaging container of 100 | packaging container of 100 | packaging container of 100 | packaging container of 100 |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Is this product EPA approved? 66