Kluczowe dokumenty
62707
Bergaptol
analytical standard
Synonim(y):
4-Hydroxy7H-furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one, 4-Hydroxybergapten, 5-Hydroxy-6,7-furanocoumarin, 5-Hydroxypsoralen, NSC 341958
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Próba
≥98.5% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(C=C1)OC2=C1C(O)=C(C=CO3)C3=C2
InChI
1S/C11H6O4/c12-10-2-1-6-9(15-10)5-8-7(11(6)13)3-4-14-8/h1-5,13H
Klucz InChI
GIJHDGJRTUSBJR-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Polecane produkty
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)