61169
Copper(I) chloride
purum, ≥97.0% (RT)
Synonim(y):
Copper monochloride, Cuprous chloride
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
1.3 mmHg ( 546 °C)
klasa czystości
purum
Próba
≥97.0% (RT)
Postać
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: copper
tw
1490 °C (lit.)
mp
430 °C (lit.)
rozpuszczalność
dimethyl sulfide: partially soluble(lit.)
water: insoluble(lit.)
ciąg SMILES
Cl[Cu]
InChI
1S/ClH.Cu/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
OXBLHERUFWYNTN-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Masz już ten produkt?