Kluczowe dokumenty
61130
Millipore
Kundrat Agar
suitable for microbiology
Synonim(y):
Test Agar for the Residue Test according to Kundrat
About This Item
Kod UNSPSC:
41171606
NACRES:
NA.74
sterylność
non-sterile
Poziom jakości
Postać
solid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
agar, 10 g/L
bromocresol purple, 0.016 g/L
casein peptone, 7.8 g/L
gelatin, 4 g/L
D(+)-glucose, 1 g/L
meat peptone, 7.8 g/L
sodium chloride, 3 g/L
starch, 4 g/L
yeast extract, 2.8 g/L
pH końcowe
6.8±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
food and beverages
microbiology
przydatność
nonselective and differential for Bacillus spp.
Zastosowanie
For the routine qualitative detection of residues from antibiotics, sulfonamides and other chemotherapeutical agents in animal-derived food according to Kundrat.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
ibid.
Fleischwirtsch., 52, 485-485 (1972)
W. Kundrat
Z. Anal. Chem., 243, 624-624 (1968)