Kluczowe dokumenty
54750
Methyl 4-hydroxybenzoate
puriss., ≥99.0% (GC)
Synonim(y):
p-Hydroxybenzoic acid methyl ester, Methyl paraben, NIPAGIN
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
puriss.
Próba
≥99.0% (GC)
pozostałość po prażeniu
≤0.1% (as SO4)
mp
125-128 °C (lit.)
125-128 °C
ciąg SMILES
COC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5,9H,1H3
Klucz InChI
LXCFILQKKLGQFO-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
rat ... Ar(24208)
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
334.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
168 °C
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?