Merck
544167
Sigma-Aldrich
Cobalt(II) sulfate heptahydrate
technical grade
Synonim(y):
Cobaltous sulfate heptahydrate
About This Item
Wzór liniowy:
CoSO4 · 7H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
281.10
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
klasa czystości
technical grade
gęstość
2.03 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O.[Co++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Co.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+2;;/p-2
Klucz InChI
BGORGFZEVHFAQU-UHFFFAOYSA-L
Inne uwagi
A -D suffix exists for administrative purposes only.
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S Sahoo et al.
Analytical sciences : the international journal of the Japan Society for Analytical Chemistry, 26(12), 1309-1312 (2010-12-16)
An analytical method has been described for the determination of mercury using a carbon paste electrode. Conditions for the preparation of the carbon paste electrode were optimized for low background current in order to use it for the determination of
Environment toxicity as a new universal characteristic of the pollution of objects tested.
P E Tulupov et al.
Doklady biological sciences : proceedings of the Academy of Sciences of the USSR, Biological sciences sections, 399, 496-499 (2005-02-19)
Lei Hou et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 46(34), 6311-6313 (2010-08-03)
Solvothermal reaction of CoSO(4) with 2,6-di-p-carboxyphenyl-4,4'-bipyridine affords a novel, octacobalt cluster based, (3,12)-connected porous framework, which exhibits gas sorption and spin-glassy magnetic behaviour.
P J Duerksen-Hughes et al.
Environmental health perspectives, 107(10), 805-812 (1999-09-30)
In vivo carcinogenicity testing is an expensive and time-consuming process, and as a result, only a relatively small fraction of new and existing chemicals has been tested in this manner. Therefore, the development and validation of alternative approaches is desirable.
Cobalt sulfate.
Report on carcinogens : carcinogen profiles, 12, 113-115 (2011-08-19)