Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 575,00 zł |
Informacje o tej pozycji
575,00 zł
Quality Segment
assay
99.998% trace metals basis
form
crystals and lumps
reaction suitability
core: cobalt
impurities
≤25.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
density
2.03 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
battery precursors
catalysts
material synthesis precursor
SMILES string
O.[Co++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Co.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+2;;/p-2
InChI key
BGORGFZEVHFAQU-UHFFFAOYSA-L
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99.998% trace metals basis | description ≥99.99% trace metals basis | description 96% | description 99.99% trace metals basis |
| form crystals and lumps | form powder | form powder | form solid, crystals and lumps |
| assay 99.998% trace metals basis | assay ≥99.99% trace metals basis | assay 96% | assay 99.99% trace metals basis |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| density 2.03 g/mL at 25 °C (lit.) | density 4.13 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - |
| impurities ≤25.0 ppm Trace Rare Earth Analysis | impurities ≤100.0 ppm Trace Metal Analysis | impurities - | impurities ≤5% water |
| application(s) battery precursors | application(s) battery precursors | application(s) battery precursors | application(s) - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
60459-08-7
60459-08-7
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?