Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 6 x 1 amp | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 974,00 zł |
Informacje o tej pozycji
974,00 zł
description
anionic
Quality Level
quality
LiChropur™, ampule
packaging
ampule of 25 mL
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
λ
in concentrate
UV absorption
λ: 210 nm Amax: 0.07, λ: 220 nm Amax: 0.04, λ: 230 nm Amax: 0.03, λ: 260 nm Amax: 0.01, λ: 500 nm Amax: 0.01
suitability
corresponds to standard for RP gradient test, corresponds to standard for filter test
SMILES string
[Na+].CCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H14O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-10(7,8)9;/h2-6H2,1H3,(H,7,8,9);/q;+1/p-1
InChI key
QWSZRRAAFHGKCH-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) ion pair chromatography: suitable | technique(s) ion pair chromatography: suitable | technique(s) ion pair chromatography: suitable | technique(s) ion pair chromatography: suitable |
| suitability corresponds to standard for RP gradient test, corresponds to standard for filter test | suitability corresponds to standard for RP gradient test, corresponds to standard for filter test | suitability corresponds to standard for RP gradient test, corresponds to standard for filter test | suitability - |
| description anionic | description anionic | description anionic | description cationic |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| quality LiChropur™, ampule | quality LiChropur™ | quality LiChropur™ | quality LiChropur™, ampule |
| packaging ampule of 25 mL | packaging - | packaging - | packaging ampule of 25 mL |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 52864-6X1AMP-F | 04061833328521 |
| 52864-1AMP-F | 04061826696033 |