Merck
51810
Supelco
2-Mercaptobenzimidazole
analytical standard
Synonim(y):
1,3-Dihydro-2H-benzimidazole-2-thione, 2-Benzimidazolethiol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6N2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.20
Beilstein:
119867
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥98.5% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
300-304 °C (lit.)
Zastosowanie
forensics and toxicology
veterinary
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
S=C1Nc2ccccc2N1
InChI
1S/C7H6N2S/c10-7-8-5-3-1-2-4-6(5)9-7/h1-4H,(H2,8,9,10)
Klucz InChI
YHMYGUUIMTVXNW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1A - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
>752.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 400 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yue Teng et al.
PloS one, 9(8), e106003-e106003 (2014-08-27)
2-Mercaptobenzimidazole (MBI) is widely utilized as a corrosion inhibitor, copper-plating brightener and rubber accelerator. The residue of MBI in the environment is potentially harmful. In the present work, the toxic interaction of MBI with the important antioxidant enzyme copper-zinc superoxide