Przejdź do
90007
Glyphosate-2-13C
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
N-(Phosphonomethyl)glycine-2-13C
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
891,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HO2C13CH2NHCH2PO(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.07
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
77101502
MDL number:
891,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
assay
≥98.5% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
≤0.5% water
mp
230 °C (dec.) (lit.)
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
mass shift
M+1
SMILES string
OC(=O)[13CH2]NCP(O)(O)=O
InChI
1S/C3H8NO5P/c5-3(6)1-4-2-10(7,8)9/h4H,1-2H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)/i1+1
InChI key
XDDAORKBJWWYJS-OUBTZVSYSA-N
Analysis Note
13C enrichment ≥98.5 atom% based upon labeld precursor
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
89432606502489557
Glyphosate certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
89432
Glyphosate
format
neat
format
neat
format
-
format
-
assay
≥98.5% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
98% (CP)
grade
analytical standard
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
-
grade
-
product line
PESTANAL®
product line
TraceCERT®
product line
-
product line
-
mass shift
M+1
mass shift
-
mass shift
M+1
mass shift
M+2
mp
230 °C (dec.) (lit.)
mp
230 °C (dec.) (lit.)
mp
230 °C (dec.) (lit.)
mp
86-89 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glyphosate-2-13C
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Bonjour , j'aimerai savoir le dosage granulés poids /eau
    1 answer
    1. This product is supplied in powder form and is intended for analytical research use only. Currently, no pelleted form is available and no pellet-to-water dosage ratio information exists. Solutions may be prepared as desired to achieve the target concentration. Glyphosate is typically soluble at 50 mg/mL in 1 N NaOH.