Przejdź do
C7263
Calcium phosphate dibasic
98.0-105.0%
Synonim(y):
Calcium hydrogen phosphate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
204,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
506,00 zł
2.5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1800,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CaHPO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.06
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
EC Number:
231-826-1
MDL number:
204,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98.0-105.0%
form
powder
SMILES string
[Ca++].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/Ca.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+2;/p-2
InChI key
FUFJGUQYACFECW-UHFFFAOYSA-L
Application
Calcium phosphate dibasic has been used:
  • to prepare high temperature stoichiometric sintered hydroxyapatite (sin-HA)[1]
  • as a component of calcium phosphate cement (CPC) to prepare bioartificial pancreas (BAP)[2]
  • to produce calcium pyrophosphate (Ca2P2O7) for the preparation of α-tricalcium phosphates (α-TCP)[3]
Biochem/physiol Actions
Calcium phosphate dibasic is an anhydrate used to dilute tablets and capsules. It is widely used as an excipient for its compressibility, amenability, and brittle fracture propensity.[4]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C8606C801771662
assay
98.0-105.0%
assay
97.5-102.5% anhydrous basis
assay
≥95%
assay
98.0-101.0% (dried substance)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calcium phosphate dibasic
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?