Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 544,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1180,00 zł |
Informacje o tej pozycji
544,00 zł
Quality Segment
form
solid
reaction suitability
core: calcium
concentration
34.0-40.0% Ca
mp
1100 °C (lit.)
SMILES string
[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].O[Ca+].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/5Ca.3H3O4P.H2O/c;;;;;3*1-5(2,3)4;/h;;;;;3*(H3,1,2,3,4);1H2/q5*+2;;;;/p-10
InChI key
XYJRXVWERLGGKC-UHFFFAOYSA-D
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 34.0-40.0% Ca basis | description synthetic, 99.8% trace metals basis (excludes Mg) | description nanopowder, <200 nm particle size (BET), ≥97%, synthetic | description powder, synthetic |
| form solid | form solid | form nanopowder, solid | form solid, powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 1100 °C (lit.) | mp 1100 °C (lit.) | mp 1100 °C (lit.) | mp 1100 °C (lit.) |
| reaction suitability core: calcium | reaction suitability - | reaction suitability core: calcium | reaction suitability - |
| concentration 34.0-40.0% Ca | concentration - | concentration - | concentration - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calcium phosphate tribasic
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?