Przejdź do
49601
L-Glutamic acid monopotassium salt monohydrate
≥99.0% (NT),≥99.0%, Neurotransmitter, solid
Synonim(y):
Potassium L-glutamate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
290,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
943,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
KOOCCH2CH2CH(NH2)COOH · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.23
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3637377
290,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
L-Glutamic acid monopotassium salt monohydrate, puriss. p.a., ≥99.0%
grade
puriss. p.a.
Quality Level
assay
≥99.0% (NT), ≥99.0%
form
solid
optical activity
[α]20/D +23±1°, c = 5% in 5 M HCl
impurities
≤0.5% foreign amino acids
anion traces
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
cation traces
Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, NH4+: ≤200 mg/kg, Na: ≤500 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
[K+].[H]O[H].N[C@@H](CCC([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4.K.H2O/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);;1H2/q;+1;/p-1/t3-;;/m0../s1
InChI key
XIBUKSQTWSKJMQ-QTNFYWBSSA-M
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
4962149605G1149
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
grade
puriss. p.a.
grade
-
grade
-
grade
-
assay
≥99.0% (NT)
assay
≥98.0% (NT)
assay
≥98.0% (NT)
assay
≥99% (HPLC)
optical activity
[α]20/D +23±1°, c = 5% in 5 M HCl
optical activity
[α]20/D −4.2±0.3°, c = 1.2% in H2O
optical activity
-
optical activity
-
cation traces
Cd: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤500 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, NH4+: ≤200 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lukas Aufinger et al.
Nature communications, 13(1), 2852-2852 (2022-05-24)
Complex dynamics such as period doubling and chaos occur in a wide variety of non-linear dynamical systems. In the context of biological circadian clocks, such phenomena have been previously found in computational models, but their experimental study in biological systems
Abdullah Ozer et al.
Nature protocols, 10(8), 1212-1233 (2015-07-17)
Because RNA-protein interactions have a central role in a wide array of biological processes, methods that enable a quantitative assessment of these interactions in a high-throughput manner are in great demand. Recently, we developed the high-throughput sequencing-RNA affinity profiling (HiTS-RAP)
Lipopolysaccharide increases bitter taste sensitivity via epigenetic changes in Tas2r gene clusters.
Lin, et al.
iScience, 26, 106920-106920 (2023)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
49601-100G04061832415888
49601-500G04061832415895