Przejdź do
G1501
L-Glutamic acid potassium salt monohydrate
≥99% (HPLC), powder
Synonim(y):
MPG, Monopotassium glutamate, Potassium 2-amino-5-hydroxy-5-oxopentanoate, (S)-2-Aminopentanedioic acid, L-α-Aminoglutaric acid potassium salt, L-2-Aminopentanedioic acid potassium salt, Glu, Potassium L-glutamate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
548,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1720,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2710,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H8KNO4 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.23
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
Beilstein/REAXYS Number:
3637377
548,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
color
white
SMILES string
O.[K+].N[C@@H](CCC([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4.K.H2O/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);;1H2/q;+1;/p-1/t3-;;/m0../s1
InChI key
XIBUKSQTWSKJMQ-QTNFYWBSSA-M
General description
L-glutamate is the major excitatory neurotransmitter in mammalian central nervous system (CNS). It interacts with membrane bound glutamate receptors. Potassium -glutamate is also used as a component of MEM non-essential amino acids solution in cell culture.
Application
L-Glutamic acid potassium salt monohydrate has been used-
  • A component of MEM non-essential amino acids solution in cell culture.
  • For the purification of tubulins from bovine brain.
  • In stock solution for the preparation of quenching buffer during the formationof dual-color polarity-marked fluorescent microtubule seeds.
  • The preparation of cell free extracts devoid of RF2 (release factor 2) from Escherichia coli strains.
  • preparation of stock solutions during culture of Arabidopsis plants.
Biochem/physiol Actions
L-glutamate plays key roles in development, learning, memory, plasticity and cognition. It plays crucial role in the pathogenesis of neuropathological diseases such as epilepsy, schizophrenia, stroke, ischemia, ALS (amyotrophic lateral sclerosis), Huntington′s disease and Parkinson′s disease. Glutamate is also responsible for the activation of long-term potentiation (LTP) and long-term depression (LTD). Induction of glutamate receptors plays a key role in the pathophysiology of migraine.
Agonist at kainate, NMDA, and quisqualate receptors; an excitatory amino acid neurotransmitter.
Features and Benefits
Our highly purified L-Glutamic acid potassium salt monohydrate will support your purification or preparation neuropathological diseases research needs
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G1626G2128G1149
description
≥99% (HPLC), powder
description
≥99% (HPLC), powder
description
≥99% (HPLC)
description
BioReagent, suitable for insect cell culture, ≥99% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
Gene Information
human ... GRIK1(2897), GRIK2(2898), GRIK3(2899), GRIK4(2900), GRIN1(2902), GRIN2A(2903), GRIN2B(2904), GRIN2C(2905), GRIN2D(2906), GRIN3A(116443), GRIN3B(116444), GRINA(2907)
mouse ... GRIK1(14805), GRIK2(14806), GRIK3(14807), GRIK4(110637), GRIN1(14810), GRIN2A(14811), GRIN2B(14812), GRIN2C(14813), GRIN2D(14814), GRIN3A(242443), GRIN3B(170483), GRINA(66168)
rat ... GRIK1(29559), GRIK2(54257), GRIK3(298521), GRIK4(24406), GRIN1(24408), GRIN2A(24409), GRIN2B(24410), GRIN2C(24411), GRIN2D(24412), GRIN3A(191573), GRIN3B(170796), GRINA(266668)
Gene Information
human ... GRIK1(2897), GRIK2(2898), GRIK3(2899), GRIK4(2900), GRIN1(2902), GRIN2A(2903), GRIN2B(2904), GRIN2C(2905), GRIN2D(2906), GRIN3A(116443), GRIN3B(116444), GRINA(2907)
mouse ... GRIK1(14805), GRIK2(14806), GRIK3(14807), GRIK4(110637), GRIN1(14810), GRIN2A(14811), GRIN2B(14812), GRIN2C(14813), GRIN2D(14814), GRIN3A(242443), GRIN3B(170483), GRINA(66168)
rat ... GRIK1(29559), GRIK2(54257), GRIK3(298521), GRIK4(24406), GRIN1(24408), GRIN2A(24409), GRIN2B(24410), GRIN2C(24411), GRIN2D(24412), GRIN3A(191573), GRIN3B(170796), GRINA(266668)
Gene Information
human ... GRIK1(2897), GRIK2(2898), GRIK3(2899), GRIK4(2900), GRIK5(2901)
Gene Information
-
color
white
color
white to off-white
color
-
color
white
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?