Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1040,00 zł |
Informacje o tej pozycji
food and beverages
microbiology
water monitoring
1040,00 zł
Quality Segment
agency
according to ISO 10273
sterility
non-sterile
product line
BioChemika
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
agar, 15.0 g/L , esculin, 1 g/L , ferric citrate, 0.5 g/L , meat extract, 3 g/L , meat peptone, 5 g/L , ox-bile, 40 g/L
packaging
pack of 500 g
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
final pH
6.6±0.2 (25 °C)
application(s)
environmental
food and beverages
microbiology
water monitoring
suitability
Streptococcus spp., selective for Enterococcus spp.
Application
Preparation Note
Other Notes
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) agriculture | application(s) agriculture |
| agency according to ISO 10273 | agency according to ISO 7899-2:2000 | agency - | agency according to ISO 13136:2012, according to ISO 16649, according to ISO 9308-4:2025 |
| manufacturer/tradename NutriSelect® Plus | manufacturer/tradename NutriSelect® Plus | manufacturer/tradename NutriSelect® Plus | manufacturer/tradename NutriSelect® Plus |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| suitability Streptococcus spp., selective for Enterococcus spp. | suitability Enterococcus spp., Streptococcus spp. | suitability Streptococcus spp., nonselective and differential for Enterococcus spp. | suitability Escherichia coli, selective and differential for coliforms |
| technique(s) microbe id | specific enzyme detection: suitable | technique(s) microbe id | specific enzyme detection: suitable | technique(s) microbe id | specific enzyme detection: suitable, microbiological culture: suitable | technique(s) - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Mikrobiologiczna ocena bakterii występujących w przyprawach, będących potencjalnym źródłem patogenów i powodujących psucie się żywności.
Microbiological assessment of bacteria found in spices, a potent source for food spoilage and pathogens.
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 48300-500G-F | 04061832389783 |