Przejdź do
1.00072
® plus Agar z azydkiem żółci i eskuliną
GranuCult® plus, according to ISO 7899-2, granular, for Enterococcus spp., for Streptococcus spp., pkg of 500 g
Synonim(y):
Agar selektywny dla paciorkowców, Agar z żółcią i eskuliną, BEA agar
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1270,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
Manufacturer/tradename:
GranuCult® plus
Agency:
according to ISO 7899-2
Ph:
6.9-7.3 (25 °C, 54.85 g/L in H2O, after autoclaving)
Form:
granular
Suitability:
Enterococcus spp., Streptococcus spp.
Application(s):
food and beverages
microbiology
1270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
agency
according to ISO 7899-2
Quality Segment
sterility
non-sterile
form
granular
packaging
pkg of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® plus
storage condition
protect from light (Keep tightly closed and dry)
technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable, microbiological culture: suitable
color
yellow
pH
6.9-7.3 (25 °C, 54.85 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
54.85 g/L
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
Enterococcus spp., Streptococcus spp.
General description
GranuCult® plus Bile Esculin Azide Agar to selektywne podłoże stosowane do izolacji i wstępnej identyfikacji paciorkowców kałowych. Obecność enterokoków jelitowych służy jako wskaźnik zanieczyszczenia kałem. Agar BEA jest stosowany jako podłoże potwierdzające i wyliczające dla typowej izolacji na podłożu Membrane Enterococcus Selective Agar (1.05262 i 1.05289). Enterokoki i niektóre gatunki z rodzaju Streptococcus, a mianowicie S. bovis i S. equines mogą normalnie rozmnażać się na tym podłożu. Hydroliza eskuliny i tolerancja żółci są uważane za wiarygodne cechy enterokoków. Enterokoki jelitowe hydrolizują glikozyd eskulinę, dając dekstrozę i eskulinę, która tworzy oliwkowozielony do czarnego kompleks z jonami żelaza (III). Enterokoki są tolerancyjne na żółć. Sole żółciowe wykazują wzrost licznych bakterii towarzyszących. Stężenie azydku sodu w pożywce hamuje wzrost Gram-ujemnej flory bakteryjnej, oszczędzając jednocześnie enterokoki.
Application
GranuCult® plus Bile Aesculin Azide Agar jest odpowiedni do wykrywania i oznaczania liczby enterokoków jelitowych (paciorkowców kałowych).
Features and Benefits
  • GranuCult® oferuje najwyższej jakości granulowane pożywki hodowlane
  • Bezpieczny i zrównoważony dzięki zmniejszonemu ryzyku związanemu z wdychaniem drobnego pyłu i substancji toksycznych, co skutkuje bezpieczniejszym środowiskiem pracy.
  • Doskonała zwilżalność, rozpuszczalność i sypkość
  • Wygodny, z minimalną separacją składników i zbrylaniem, nawet w ciepłych lub wilgotnych warunkach
  • Wysoka powtarzalność między partiami
  • Wydłużony okres trwałości do pięciu lat
  • Duża liczba szczepów testowych przekraczająca wszystkie wymogi regulacyjne
  • Technologia granulacji pozwala na dodanie wielu suplementów, bez konieczności dodawania ich oddzielnie
Analysis Note
Wygląd (klarowność): klarowny
Wygląd (kolor): zielono-żółty opalizujący
Wartość pH (25 °C): 6.9 - 7.3
Odzysk na podłożu testowym (Enterococcus faecium ATCC 882): ≥ 60 %
Odzysk na podłożu testowym (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): ≥ 70 %
Odzysk na podłożu testowym (Enterococcus durans ATCC 6056): ≥ 50 %
Odzysk na podłożu testowym (Enterococcus hirae ATCC 8043 (WDCM 00089)): ≥ 60 %
Odzysk na podłożu testowym (Listeria monocytogenes ATCC 19118): ≤ 0.01 %
Odzysk na podłożu testowym (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): ≤ 0.01 %
Wzrost (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): prawidłowy
Kolor kolonii (Enterococcus faecium ATCC 882): czarny
Kolor kolonii (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): czarny
Kolor kolonii (Enterococcus durans ATCC 6056): czarny
Kolor kolonii (Enterococcus hirae ATCC 8043 (WDCM 00089)): czarny
Kolor kolonii (Listeria monocytogenes ATCC 19118): bezbarwny
Kolor kolonii (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): bezbarwny
Kolor kolonii (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): bezbarwny
Inkubacja: 24 godz.35°C; tlenowe.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
W zależności od potrzeb oferujemy dwa rodzaje pożywek: najwyższej jakości granulowane pożywki GranuCult® oraz ekonomiczne sproszkowane pożywki NutriSelect®. Oznaczenia basic, plus lub prime są dodawane w celu wskazania poziomu kontroli jakości, od podstawowej kontroli jakości do standardowej QC plus do prime dla pełnej zgodności z przepisami.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1052220610506105
description
GranuCult® plus, according to ISO 7899-2, granular, for Enterococcus spp., for Streptococcus spp., pkg of 500 g
description
GranuCult® plus, granular, for Enterococcus spp., pack of 500 g
description
NutriSelect® Plus, powder, for Enterococcus spp, for Streptococcus spp., pack of 500 g, suitable for microbiology
description
NutriSelect® Plus, powder, for Enterococcus spp, for Streptococcus spp., pack of 500 g, suitable for microbiology
manufacturer/tradename
GranuCult® plus
manufacturer/tradename
GranuCult® plus
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
form
granular
form
granular
form
powder
form
powder
agency
ISO 7899-2
agency
-
agency
-
agency
-
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages
water monitoring, microbiology
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages
water monitoring, microbiology
technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable, microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
suitability
Enterococcus spp., Streptococcus spp.
suitability
Enterococcus spp.
suitability
Enterococcus spp, Streptococcus spp.
suitability
Enterococcus spp, Streptococcus spp.
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)