Merck
458600-M
Sigma-Aldrich
Ethanol (denatured)
UK IDA standard
Synonim(y):
Ethyl alcohol
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
46.07
Beilstein:
1718733
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
15101802
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości:
denatured
bp:
78 °C (lit.)
ciśnienie pary:
44.6 mmHg ( 20 °C)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Nazwa produktu
Ethanol, denatured, (UK IDA standard)
klasa czystości
denatured
gęstość pary
1.59 (vs air)
ciśnienie pary
44.6 mmHg ( 20 °C)
opis
Source: fermented
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
683 °F
granice wybuchowości
19 %, 60 °F
dostępność
not available in Switzerland
współczynnik refrakcji
n20/D 1.3600 (lit.)
bp
78 °C (lit.)
mp
−114 °C (lit.)
Format
neat
ciąg SMILES
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Klucz InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Wysoce wydajny, selektywny, odwracalny i ultraczuły chemoczujnik fluorescencyjny "Turn-ON" dla jonów glinu z nową zasadą Schiffa...: Demonstruje nowe zastosowanie etanolu w syntezie chemoczujnika fluorescencyjnego, przyczyniając się do znacznego postępu w wykrywaniu jonów metali, co ma kluczowe znaczenie dla monitorowania środowiska i zastosowań przemysłowych (Rana et al., 2024).
  • Ilustracja wewnętrznego mechanizmu zrekonstruowanych klastrów Cu w celu zwiększenia elektroredukcji CO(2) do produkcji etanolu przy przemysłowej gęstości prądu...: Badanie to zapewnia wgląd w procesy katalityczne związane z przekształcaniem CO2 w etanol, podkreślając kluczową rolę etanolu w zrównoważonych rozwiązaniach energetycznych (Wang G et al., 2024).
  • Interfejs Cu(111) zmodyfikowany Br, O promuje redukcję CO(2) do produktów wielowęglowych..: Bada elektrochemiczną redukcję CO2 na zmodyfikowanych powierzchniach miedzi w celu wytworzenia etanolu i innych produktów wielowęglowych, prezentując integrację etanolu w inżynierii chemicznej i zielonej chemii (Cao R et al., 2024).
  • Katalityczne ulepszanie aldehydu octowego do acetoiny przy użyciu wspomaganego katalizatora N-heterocyklicznego karbenu...: Omawia katalityczną transformację aldehydu octowego, kluczowego półproduktu w metabolizmie etanolu i procesach przemysłowych, do chemikaliów o wyższej wartości, podkreślając rolę etanolu w ścieżkach syntetycznych i chemii przemysłowej (Vorholt AJ i in., 2024).
Przypis
1Distribution and use of ethyl alcohol in Switzerland require a license from the Swiss Federal Alcohol Administration
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
53.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
12.0 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)