Merck
45336
Supelco
Bendiocarb
PESTANAL®, analytical standard
Wybierz wielkość
250 MG
148,00 zł
148,00 zł
Dostępny w magazynieSzczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
148,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H13NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
223.23
Beilstein:
1315404
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
148,00 zł
Dostępny w magazynieSzczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
ciąg SMILES
CNC(=O)Oc1cccc2OC(C)(C)Oc12
InChI
1S/C11H13NO4/c1-11(2)15-8-6-4-5-7(9(8)16-11)14-10(13)12-3/h4-6H,1-3H3,(H,12,13)
Klucz InChI
XEGGRYVFLWGFHI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mike W Dunbar et al.
PLoS neglected tropical diseases, 13(2), e0007203-e0007203 (2019-03-01)
Challenges in maintaining high effectiveness of classic vector control in urban areas has renewed the interest in indoor residual spraying (IRS) as a promising approach for Aedes-borne disease prevention. While IRS has many benefits, application time and intrusive indoor applications
Janneke Snetselaar et al.
Malaria journal, 16(1), 276-276 (2017-08-06)
Whilst significant progress has been made in the fight against malaria, vector control continues to rely on just two insecticidal methods, i.e., indoor residual spraying and insecticidal bed nets. House improvement shows great potential to complement these methods and may
Walter Fabricio Silva Martins et al.
Scientific reports, 9(1), 11406-11406 (2019-08-08)
Culex quinquefasciatus plays an important role in transmission of vector-borne diseases of public health importance, including lymphatic filariasis (LF), as well as many arboviral diseases. Currently, efforts to tackle C. quinquefasciatus vectored diseases are based on either mass drug administration
Corine Ngufor et al.
Malaria journal, 19(1), 249-249 (2020-07-15)
New classes of insecticides with novel modes of action, which can provide effective and prolonged control of insecticide-resistant malaria vector populations, are urgently needed for indoor residual spraying. Such insecticides can be included in a rotation plan to manage and
Joseph Wagman et al.
Malaria journal, 17(1), 19-19 (2018-01-11)
Ségou Region in Central Mali is an area of high malaria burden with seasonal transmission, high access to and use of long-lasting insecticidal nets (LLINs), and resistance to pyrethroids and DDT well documented in Anopheles gambiae s.l. (the principal vector
Protokoły
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.