43758
(±)-1,2,4-Butanetriol
analytical standard
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
agency
ASTM® D6584
Próba
≥97.0% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
współczynnik refrakcji
n20/D 1.473 (lit.)
n20/D 1.474
tw
190-191 °C/18 mmHg (lit.)
gęstość
1.184 g/mL at 20 °C
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
environmental
format
neat
ciąg SMILES
OCCC(O)CO
InChI
1S/C4H10O3/c5-2-1-4(7)3-6/h4-7H,1-3H2
Klucz InChI
ARXKVVRQIIOZGF-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
370.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
188 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Masz już ten produkt?