Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 562,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1930,00 zł |
Informacje o tej pozycji
562,00 zł
Quality Segment
assay
≥99% (GC)
form
powder
functional group
ester
lipid type
neutral glycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCC
InChI
1S/C33H62O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-31(34)37-28-30(39-33(36)27-24-21-18-15-12-9-6-3)29-38-32(35)26-23-20-17-14-11-8-5-2/h30H,4-29H2,1-3H3
InChI key
LADGBHLMCUINGV-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99% (GC) | description ≥99% | description ≥98% | description ≥95% (GC) |
| assay ≥99% (GC) | assay ≥99% | assay ≥98% | assay ≥95% (GC) |
| functional group ester | functional group ester | functional group ester | functional group ester |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| form powder | form powder | form solid | form liquid |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?