Kluczowe dokumenty
41368
p-Toluenesulfonyl isocyanate
for HPLC derivatization, LiChropur™, ≥98.0% (GC)
Synonim(y):
p-Tosyl isocyanate, TsNCO, Tosyl isocyanate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for HPLC derivatization
Poziom jakości
ciśnienie pary
1 mmHg ( 100 °C)
Próba
≥98.0% (GC)
Postać
liquid
jakość
LiChropur™
metody
HPLC: suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.533-1.537
n20/D 1.534 (lit.)
tw
144 °C/10 mmHg (lit.)
275-278 °C (lit.)
gęstość
1.291 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N=C=O
InChI
1S/C8H7NO3S/c1-7-2-4-8(5-3-7)13(11,12)9-6-10/h2-5H,1H3
Klucz InChI
VLJQDHDVZJXNQL-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
294.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
146 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?