Merck
40721
Supelco
2-Propanethiol
analytical standard
Synonim(y):
Isopropyl mercaptan
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHSH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
76.16
Beilstein:
605260
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352105
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
gęstość pary
2.6 (vs air)
ciśnienie pary
455 mmHg ( 37.8 °C)
Próba
≥97.0% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
współczynnik refrakcji
n20/D 1.425-1.427
n20/D 1.426 (lit.)
tw
57-60 °C (lit.)
mp
−131 °C (lit.)
gęstość
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
ciąg SMILES
CC(C)S
InChI
1S/C3H8S/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
Klucz InChI
KJRCEJOSASVSRA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Propanethiol is a sulfur compound, which belongs to the family of volatile organic compounds (VOCs). It is a potential aroma ingredient of a variety of foods and beverages.
Zastosowanie
2-Propanethiol may be used as an analytical standard for the determination of the analyte in beer, food products, fruits, and industrial effluents by various chromatography techniques.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-23.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-31 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The perfume of carabao mangoes (Mangifera indica L.)
Naef R, et al.
European Food Research and Technology, 222(5-6), 554-558 (2006)
New procedures for control of industrial effluents treatment processes
Boczkaj G, et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 53(4), 1503-1514 (2014)
Isothermal Kovats retention indices of sulfur compounds on a poly (5\% diphenyl-95\% dimethylsiloxane) stationary phase
Miller KE and Bruno TJ
Journal of Chromatography A, 1007(1-2), 117-125 (2003)
Determination of sulphur compounds in beer using headspace solid-phase microextraction and gas chromatographic analysis with pulsed flame photometric detection
Hill PG and Smith RM
Journal of Chromatography A, 872(1-2), 203-213 (2000)