Key Documents
40647
Allyl sulfide
analytical standard
Synonim(y):
3,3′-Thiobis-1-propene, Diallyl sulfide, NSC 20947
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
gęstość pary
3.9 (vs air)
ciśnienie pary
7 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥97.0% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
zanieczyszczenia
≤0.5% water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.490 (lit.)
tw
138 °C (lit.)
mp
−83 °C (lit.)
gęstość
0.887 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C=CCSCC=C
InChI
1S/C6H10S/c1-3-5-7-6-4-2/h3-4H,1-2,5-6H2
Klucz InChI
UBJVUCKUDDKUJF-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
114.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
46 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?